Merck
860704P
Avanti
C6 ceramide-1,3-cyclic-phosphate (d18:1/6:0)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
N-hexanoyl-ceramide-1,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H49N2O5P
分子量:
476.63
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 5 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860704P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3