包装
pkg of 1 × 1 mL (860560C-1mg)
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand 860560C
浓度
1 mg/mL (860560C-1mg)
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C46H83N4O12PS.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-23-30-42(52)59-33-37(34-60-63(57,58)61-35-38(47)45(54)55)62-43(53)31-24-21-18-15-13-16-19-22-27-32-48-41(51)29-26-25-28-40-44-39(36-64-40)49-46(56)50-44;/h9-10,37-40,44H,2-8,11-36,47H2,1H3,(H,48,51)(H,54,55)(H,57,58)(H2,49,50,56);1H3/b10-9-;/t37-,38+,39+,40+,44+;/m1./s1
InChI key
FUCJSUOHIUUCPS-FNICJJOFSA-N
一般描述
应用
包装
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3