Merck
860475P
Avanti
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3
Avanti Research - A Croda Brand 860475P, powder
别名:
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3 (2S,3S)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H36D3NO
分子量:
288.53
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
表单
powder
包装
pkg of 1 × 500 μg (860475P-500ug)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand 860475P
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@](O)([H])[C@](N)([H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H39NO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20)17(2)19/h17-18,20H,3-16,19H2,1-2H3/t17-,18-/m0/s1/i2D3
InChI key
YRYJJIXWWQLGGV-YTOCALDUSA-N
一般描述
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3 is a deuteriated sphinganine.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860475P-500ug)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)