Merck
858148L
Avanti
17:0 Lyso PS-d5
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero(d5)-3-phospho-L-serine (sodium salt)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H40D5NNaO9P
分子量:
538.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.12
化驗
>99% (TLC)
形狀
solution
包裝
package of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (858148L-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)