方案
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
表单
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (857133C-5mg)
pkg of 1 × 2 mL (857133C-50mg)
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand 857133C
浓度
25 mg/mL (857133C-50mg)
5 mg/mL (857133C-5mg)
脂质类型
cardiolipins
phospholipids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C42H79O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-35-39(43)37-51-53(47,48)52-38-40(44)36-50-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);1H3/b19-17-,20-18-;/t39-,40+;
InChI key
YRFISMFFADMBIY-RVSVVSAUSA-N
一般描述
应用
生化/生理作用
包装
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
靶器官
Liver,Kidney, Respiratory system
WGK
WGK 3