Merck
850112L
Avanti
17:0-20:3 PI-d5
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1-heptadecanoyl-2-eicosatrienoyl-sn-glycero(d5)-3-phosphoinositol (ammonium salt)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C46H81D5NO13P
分子量:
897.18
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.12
方案
>99% (TLC)
表单
solution
包装
package of 1 × 1 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
浓度
500 μg/mL
应用
lipidomics
metabolomics
运输
dry ice
储存温度
−20°C
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (850112L-500UG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F
闪点(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)