Merck
840862P
Avanti
18:0-18:2 PA
1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
别名:
1-十八烷酰基-2-(9Z,12Z-十八碳二烯酰基)-sn-甘油-3-磷酸盐(钠盐);PA(18:0/18:2(9Z,12Z))
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C39H72O8PNa
分子量:
722.95
分類程式碼代碼:
51191904
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 25 mg (840862P-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 840862P
脂質類型
phospholipids
cardiolipins
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h12,14,18,20,37H,3-11,13,15-17,19,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b14-12-,20-18-;/t37-;/m1./s1
InChI 密鑰
QCCKEVYCMGRONT-ZNKFQGFOSA-M
一般說明
磷脂酸(PA)是一种两亲性脂质,包含一个极性头基和两个长的疏水性酰基链。PA本质上是阴离子的,是膜结构脂质。它充当更复杂的膜磷脂的母体化合物。
生化/生理作用
磷脂酸(PA)是一种生物活性脂质和次级信使。PA与水和其他磷脂反应分别产生脂质双层和多组分双层。
包裝
5 mL透明玻璃密封安瓿(840862P-25mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Bioactive Lipids
An Introduction to Biological Membranes, 453-478 (2016)
Lipid second messengers and Receptors
Encyclopedia of Endocrine Diseases, 77(3), 329-334 (2004)