Merck
840531P
Avanti
18:1 MGDG (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Monogalactosyldioleoylglycerol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C45H82O10
分子量:
783.13
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 5 mg ((840531P-5MG))
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bioactive lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840531P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3