方案
>99% (TLC)
表单
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (840046X-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (840046X-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (840046X-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840046X-25mg)
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand
浓度
1 mg/mL (840046X-1mg)
10 mg/mL (840046X-10mg)
10 mg/mL (840046X-25mg)
5 mg/mL (840046X-5mg)
脂质类型
phosphoglycerides
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C47H85O19P3.3H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)63-39(37-61-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-62-69(59,60)66-45-42(50)43(51)46(64-67(53,54)55)47(44(45)52)65-68(56,57)58;;;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-52H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,59,60)(H2,53,54,55)(H2,56,57,58);3*1H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;;;/t39-,42?,43+,44?,45-,46?,47?;;;/m1.../s1
InChI key
GAIOWTITBYPFJE-JVILRMJCSA-N
一般描述
应用
生化/生理作用
包装
法律信息
通常也和此产品一起购买
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3