主要文件
810350P
Avanti
Fluoro azasterol
别名:
(1R,11aR)-11a-methyl-1-(5-methylhexyl)-2,10,11,11a-tetrahydro-1H-naphtho[1,2-g]indol-7-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H31NO
分子量:
349.51
UNSPSC代码:
12352211
生物来源
synthetic
方案
≥99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (810350P-1MG)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
脂质类型
fluorescent lipids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4O[C@@H]4OC(C)[C@@H](O)C(O)C4O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
应用
Fluorescence
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810350P-1MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)