方案
>99% (TLC)
表单
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810209X-1mg)
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand 810209X
浓度
1 mg/mL (810209X-1mg)
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)NCCCCCC(=O)N[C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C30H49N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-27(37)25(23-36)32-28(38)19-16-14-17-22-31-24-20-21-26(35(39)40)30-29(24)33-41-34-30/h15,18,20-21,25,27,31,36-37H,2-14,16-17,19,22-23H2,1H3,(H,32,38)/b18-15+/t25-,27+/m0/s1
InChI key
HZIRBXILQRLFIK-VPZZKNKNSA-N
一般描述
应用
生化/生理作用
包装
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3