主要文件
810177P
Avanti
06:0-06:0 NBD PA
Avanti Research - A Croda Brand 810177P, powder
别名:
1-hexanoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H34N5O11P
分子量:
563.50
分類程式碼代碼:
12352211
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (810177P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 810177P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810177P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)