Merck
700348P
Avanti
Glyco-β-muricholanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5ß-Cholanic acid-3α,6ß,7ß-triol N-(carboxymethyl)-amide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H43NO6
CAS号:
分子量:
465.62
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES 字串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700348P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3