Merck
700339P
Avanti
Glyco-ω-muricholanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5ß-Cholanic acid-3α,6α,7ß-triol N-(carboxymethyl)-amide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H43NO6
分子量:
465.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@@H](O)[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-20(29)27-13-21(30)31)16-5-6-17-22-18(9-11-25(16,17)2)26(3)10-8-15(28)12-19(26)23(32)24(22)33/h14-19,22-24,28,32-33H,4-13H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)/t14-,15-,16-,17+,18+,19+,22+,23-,24-,25-,26-/m1/s1
InChI 密鑰
ZQYUKJFJPJDMMR-CINIKCAZSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700339P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)