主要文件
700253P
Avanti
DPH-propionic acid
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
3-(4-((1E,3E,5E)-6-phenylhexa-1,3,5-trien-1-yl)phenyl)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H20O2
分子量:
304.38
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
package of 1 × 5 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
运输
dry ice
储存温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700253P-5MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)