描述
(4,4-dimethyl-d6)cholest-8(9),24-dien-3β-ol
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700074P-1mg)
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand
运输
dry ice
储存温度
−70°C
SMILES字符串
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
InChI key
CHGIKSSZNBCNDW-SWCUYMAQSA-N
相关类别
一般描述
14-demethyl-lanosterol (D6) is a deuterated natural sterol.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700074P-1mg)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3