Merck
330275P
Avanti
Glycolithocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5β;-cholanic acid-3α;-ol N-(carboxymethyl)-amide-d4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H39D4NO4
分子量:
437.65
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.79
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1x1 mg (330275P-1MG)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
应用
lipidomics
脂质类型
bile acids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO4/c1-16(4-9-23(29)27-15-24(30)31)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-12-25(17,2)22(19)11-13-26(20,21)3/h16-22,28H,4-15H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)/t16-,17+,18+,19-,20+,21-,22-,25-,26+/m0/s1/i10D2,14D2
InChI key
XBSQTYHEGZTYJE-LFJPWNFQSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330275P-1MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)