Iupac Name
1-(3-bromophenyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6H,10H2,1H3
InChI 密鑰
LIBZHYLTOAGURM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74877-08-0.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门