主要文件
Z803731
Sigma-Aldrich
圆形晶体窗片
KCl, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
SB.32
物料
KCl
技术
IR spectroscopy: suitable
直径× 厚度
25 mm × 2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
经过切削和抛光的高质量晶体窗片。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)