推荐产品
AC/DC输入
100 V / 240 V AC, Australian plug (2-pin)
100 V / 240 V AC, European 2-pin plug (flat 2-pin)
100 V / 240 V AC, UK plug (3 pin)
100 V / 240 V AC, US 2-pin plug
特点
CE compliant
electronic
single-channel
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 4861 000.732
体积测量范围
100 μL, accuracy: ±3.0%, precision: ±0.6%
1000 μL, accuracy: ±0.6%, precision: ±0.2%
体积
50-1000 μL
电池电量
rechargeable
颜色
blue
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
每天付出 100% 的人应该得到最好的工具和最好的设备。你的工作是处理苛刻的问题,重要的决定取决于你工作的结果。高标准意味着产生专业的结果。
电子移液器 Eppendorf Xplorer 和 Eppendorf Xplorer plus 专为高专业标准而设计,为您的工作提供最佳支持,全新直观的操作理念和基于经过验证的 Eppendorf PhysioCare 理念的设计。
这些特性为 简单性 、 精密度 和 再现性 设定了新的标准,这意味着不再因复杂的编程或不灵活的过程而出现延迟。相反,您可以获得精确可调的参数、最大的可重现结果、不疲劳的工作以及对移液过程的一致、完全控制。
产品配备充电适配器 100-240 V,带插头适配器,适用于欧盟平面 2 针、英国 3 针、美国 2 针和澳大利亚 2 针。
工作直观
PhysioCare 概念®
减轻体重;改进的人体工程学;完美的平衡,最佳角度的移液器头,改进的视图和高分辨率显示器;负载弹簧的尖端圆锥体可提供最大密封性
可靠的可重现结果
尖端始终位于同一位置;体积速度精确可调;可根据工作环境和要求进行调整
Eppendorf Xplorer plus 的附加功能:
电子移液器 Eppendorf Xplorer 和 Eppendorf Xplorer plus 专为高专业标准而设计,为您的工作提供最佳支持,全新直观的操作理念和基于经过验证的 Eppendorf PhysioCare 理念的设计。
这些特性为 简单性 、 精密度 和 再现性 设定了新的标准,这意味着不再因复杂的编程或不灵活的过程而出现延迟。相反,您可以获得精确可调的参数、最大的可重现结果、不疲劳的工作以及对移液过程的一致、完全控制。
产品配备充电适配器 100-240 V,带插头适配器,适用于欧盟平面 2 针、英国 3 针、美国 2 针和澳大利亚 2 针。
工作直观
- 多功能摇臂:“上是上,下是下”原理
- 通过实用的选择旋钮,所有功能均可轻松选择
- 使用您选择的语言
- 彩色显示器排列清晰
- 无子菜单
- 帮助功能
- 创新摇杆:当吸头弹出时,活塞自动回到零位
PhysioCare 概念®
减轻体重;改进的人体工程学;完美的平衡,最佳角度的移液器头,改进的视图和高分辨率显示器;负载弹簧的尖端圆锥体可提供最大密封性
可靠的可重现结果
尖端始终位于同一位置;体积速度精确可调;可根据工作环境和要求进行调整
Eppendorf Xplorer plus 的附加功能:
- 开/关开关:在长时间不活动时关闭移液器
- 其他应用:抽吸、稀释、顺序分配和反向移液
- 编程:序列的一次性编程,更易于处理复杂过程
- 单个固定音量设置:可以保存所需的音量
- 密码保护:保护编程和调整
- 密码保护:保护编程和调整
- 单个速度设置:根据您的单个工作速度设置参数
- 服务间隔的显示:移液器维护提醒功能,根据所需的使用时间或频率
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Xplorer is a registered trademark of Eppendorf AG
PhysioCare Concept is a registered trademark of Eppendorf AG