主要文件
Z743276
Julabo® adaptors
for metal tubing, m10 male to m16 male, pack of 1
别名:
barbed adaptor
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103706
NACRES:
NB.77
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Julabo 8970444
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For use with Julabo® CF31, CF40 and CF41 circulators, adapter for metal tubing M10x1 male to M16x1 male, pack of 1.
法律信息
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)