主要文件
Z743213
Julabo ® 水浴配件
immersion-height adjustable platform, for CORIO CD-200F and CD-BC26, pack of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103706
NACRES:
NB.77
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Julabo 9970506
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Stainless steel bath insert, variable shelf with adjustble height bath, for use with Julabo® CD-200F and CD-BC26.
法律信息
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)