主要文件
Z742587
Accuris M1 Grade Calibration Weight
size 2000 g, stainless steel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111500
NACRES:
NB.71
材料
stainless steel
包裝
pkg of 1
製造商/商標名
Benchmark Scientific W1005-2000
尺寸
2000 g
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
法律資訊
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)