主要文件
Z740990
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube with rim
capacity 25 mL, O.D. × L 18 mm × 150 mm, round bottom
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121700
NACRES:
NB.11
物料
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
无菌性
non-sterile
特点
graduations: no
Push fit
包装
pack of 50 ea
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
外径 × 长度
18 mm × 150 mm
容量
25 mL
管直径
18 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. With rim.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)