Merck
Z740987
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube with rim
capacity 16 mL, O.D. × L 15 mm × 125 mm, round bottom
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121700
NACRES:
NB.11
材料
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
Push fit
包裝
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
外徑 × 長度
15 mm × 125 mm
容量
16 mL
管直徑
15 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. With rim.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC