主要文件
Z740710
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials boiling flask, round-bottom, ST/NS 24/40
capacity 1000 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
包装
pkg of 1 ea
容量
1000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Clear borosilicate glass, round bottomed boiling flasks with outer ST ground joint neck. White marking spot.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)