主要文件
Z740590
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 5000 mL, subdivision, 250 mL (graduations: 250-4500 mL)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121803
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
特点
subdivision 250 mL (graduations: 250-4500 mL)
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
容量
5000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
其他说明
Browse all glass beakers
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1