主要文件
Z740163
Millipore
Amicon® Ultra-2
Ultracel-3 membrane, 3 kDa
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
NACRES:
NB.24
物料
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
无菌性
non-sterile
特点
3 kDa
包装
pack of 24 ea
制造商/商品名称
Millipore UFC200324
管尺寸
~2 mL
工作体积
2 mL
孔径
3 kDa MWCO
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)