主要文件
Z693790
LabJaws lattice rod S-connector
nickel plated
别名:
clamp holders, frame connectors
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.35
物料
nickel plated
制造商/商品名称
Troemner 916127
钳口容量
0-13 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Clamps two lattice rods at a 90° angle and fetures separate adjustment screws for each rod location.
法律信息
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)