主要文件
Z693030
折叠和按扣试管架
for tubes, 17 mm, white
别名:
Tube rack
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
NACRES:
NB.35
材料
polypropylene
特點
for tubes 17 mm
Holds 90 x 17 mm tubes
Holds 90 x 5-15 mL tubes
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Heathrow Scientific HS243077W
長度 × 寬度 × 高度
244 mm × 104 mm × 66 mm
顏色
white
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 易于组装的聚丙烯支架可在几秒钟内组装起来。
  • 经过设计可在水浴中保持稳定。
  • 可高压灭菌。
  • 平放运输。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)