主要文件
Z685135
Ace powder funnel with flat side
top diam. 100 mm, joint: ST/NS 29/32
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
接合处
joint: ST/NS29/32
制造商/商品名称
Ace Glass
顶部直径
100 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Ace powder funnel with standard taper joint and one flattened side for easy of use with multi-neck flasks.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)