主要文件
Z684910
Ace mixing baffle
shaft O.D. × L 10 mm × 310 mm, fits #11 Ace-Thred adapter, glass
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103800
NACRES:
NB.72
物料
glass
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Ace Glass 12177-10
轴外径 × 长度
10 mm × 310 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Ace-Thred thermometer/tubing adapters to mate glass or PTFE (stainless steel core) mixing baffles to standard taper joints. Baffles can be adjusted vertically or rotated to increase agitation.
法律信息
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)