主要文件
Z682438
Ace vapor duct tube, for condenser "A" assembly
joint: ST/NS 29/32, L 160 mm, fits Büchi® models R-210/R-215
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
接合处
joint: ST/NS29/32
制造商/商品名称
Büchi equivalent, 46964
长度
160 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
The vapor duct tube accessories are for Büchi® condenser "A" assemblies, and will fit either Büchi evaporator models R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
法律信息
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)