主要文件
Z681504
Sigma-Aldrich
Glass stopcock plug, double oblique 4 mm bore, for vacuum manifolds
plug joint: 16.2/56
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.79
接合处
joint: plug16.2/56
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)