主要文件
Z676713
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 100E, Hinged rack
别名:
pipet tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121601
NACRES:
NB.01
物料
colorless
无菌性
sterile
特点
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 100E
包装
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
制造商/商品名称
Molecular BioProducts 2065E-05-HR
技术
PCR: suitable
最大体积
100 μL
体积
100 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)