主要文件
Z675415
Sigma-Aldrich
Mini-sieve 微筛套装
Overall L × W 164 mm × 73 mm
别名:
laboratory microscreen, mini micromesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105003
NACRES:
NB.35
物料
white polypropylene housing (Phosphor-Bronze screen inserts)
无菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea (4 x housings, 1 x lid, 8 x mesh inserts)
制造商/商品名称
Bel-Art F37845-1000
总长度 × 宽度
164 mm × 73 mm
孔径
25, 35, 45, 60, 80, 120, 170, 230 porosity (standard mesh)
一般描述
手持式筛子,用于快速进行现场或实验室粒度分离。 随附四个可更换筛网固定段、一个接料盘、一个盖子和四个筛网固定环。每个储物段:51mm x 29mm(2" x 1 1/8")可容纳约 60cc。 系统配备 25、35、45、60、80、120、170 和 230 标准网筛各一个。
提供替换网筛插件 (Z675423)
整体尺寸:164mm x 73mm (6 7/16" x 2 7/8")
特点和优势
  • 聚丙烯段和收集盘可组装/拆卸,方便样品插入和取回。
  • 通过更换四个可拆卸的磷青铜网筛,可快速改变筛分规格。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)