主要文件
Z671886
IKA® C-Mag magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 230V
别名:
laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
NACRES:
NB.72
AC/DC 輸入
230 V AC, Schuko plug
材料
ceramic plate
特點
CE compliant
包裝
pack of 1
製造商/商標名
IKA 3582600
參數
100-1500 rpm speed
平台尺寸
280 mm × 280 mm
攪拌器體積
15 L
重量
13.2 lb
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
  • Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
  • Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
  • Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
  • Protection class IP 21
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)