主要文件
Z655902
IKA® RSE stirring bar remover
stirring bar remover, PFTE-coated, 1/cs
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103806
NACRES:
NB.72
物料
PTFE (PFTE-coated)
包装
case of 1
pack of 1
制造商/商品名称
IKA 1293100
存货情况
available only in EU
长度 × 直径
350 mm × 8 mm
一般描述
For all stirring bars up to 80 mm in length, PTFE-coated.
  • Length: 350mm
  • Diameter: 8mm
法律信息
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)