Merck
Z651737
Quickfit® culture vessels
capacity 10,000 mL
别名:
FV10L
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
NACRES:
NB.22
材料
borosilicate glass
flat neck
無菌
non-sterile
特點
autoclavable
without cap
包裝
pack of 5 ea
製造商/商標名
Quickfit FV10L
存貨情形
available only in EU
not available in ROW, USA and Canada
高度 × 直徑
375 mm × 227 mm
孔尺寸
100 mm
容量
10,000 mL
有效容積
10000 mL
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Ideal for fermentation and culture work
  • for use with Quickfit flat-flange lids and retaining clips
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited