主要文件
Z645281
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 2.0, 2.0mm, 1/cs
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.74
包装
case of 1
pack of 1
制造商/商品名称
IKA 2939400
尺寸
2.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Note: Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
法律信息
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)