主要文件
Z609420
Bohlender PTFE funnels
diam. 50 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
制造商/商品名称
Bohlender
存货情况
not available in USA and Canada
直径
50 mm
柱内径 × 外径
6 mm × 12 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)