主要文件
Z567353
Wilmad ® 石英 (CFQ) EPR 管
O.D. 3.8 mm, L 241 mm
别名:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121705
NACRES:
SB.32
物料
quartz tube
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Wilmad 706-PQ-9.50
长度
241 mm
外径
3.8 mm
弧度
102 μm
管直径
3.8 mm
壁厚度 × 同心度 × 弧度
0.51 mm × 102 μm × 102 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
透明熔融石英 (CFQ),是一种天然存在的材料。它具有较高的介电常数和较低的顺磁性杂质水平。该 NMR 管适用于 EPR 光谱常规检测,不包括紫外辐照和低灵敏度样品。
法律信息
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)