主要文件
Z566497
ECO funnel system
capacity 4 L, cap diam. 4 in., pkg of 1 ea
别名:
ECO Funnel, Funnel System
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
包装
pkg of 1 ea
盖子直径
4 in.
容量
4 L
一般描述
Components:
  • 4 in. funnel and cap (red), 38-430
  • 4 L LDPE container
  • Secondary container
  • Base
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1