主要文件
Z566330
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 12 mm, L 1,000 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103800
NACRES:
NB.72
物料
PTFE
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Cowie 005.05100.12.1
长度
1,000 mm
轴直径
12 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)