主要文件
Z564567
Ace 压力管
bushing type, Front seal, capacity ~9 mL, L × O.D. 10.2 cm × 19 mm
别名:
High-pressure tube, Pressure vessel
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.11
物料
PTFE cap
borosilicate glass tube
colorless tube
round bottom
screw top cap (plugseal)
white cap
无菌性
non-sterile
特点
bushing type Front seal
graduations: no
internal thread
制造商/商品名称
Ace Glass 8648-17
长度 × 外径
10.2 cm × 19 mm
容量
~9 mL
直径
19 mm
配件
Ace-Thred for #7
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
重壁硼硅酸盐玻璃管额定压力为 150 psig。用于在石灰存在下通过热分解聚合和分析卤素。提供的插管配有 Ace-Thred PTFE 套管和 FETFE ® O 型环。
对于压力工作,建议使用“前密封”套管(允许 O 型环位于管子窄颈处,螺纹下方)。如果愿意,也可以使用“后密封”套管(允许 O 型环紧靠帽固定在管顶部)。
更换 FETFE O 型环:
前密封:
Z504661(Ace-螺纹 #7)
Z504858(Ace-螺纹 #15)
Z505056(Ace-螺纹 #25)
后密封:
Z504742 (Ace-螺纹 #7)
Z505021(Ace -螺纹 #15)
Z505110(Ace-螺纹 #25)
注意: 不保证该玻璃器皿不会因压力或真空而破损。如有划痕或其他损坏,请勿使用。
法律信息
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)