主要文件
Z563137
J-KEM® digital temperature monitor
thermocouple type, K, temp. range -50-1200 °C
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41112303
AC/DC输入
120 V
特点
thermocouple type K
制造商/商品名称
J-Kem
参数
-50-1200 °C temp. range
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Displays the temperature of an attached reaction or other piece of equipment on a bright LED display. No alarms. 0.1 °C resolution.
法律信息
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
相关产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)