主要文件
Z562777
Wilmad® NMR管,5 mm 直径,经济型
frequency 700 MHz, L 7 in.
别名:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
材料
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
特點
neck thread push fit
包裝
pack of 5 ea
製造商/商標名
Wilmad WG-1242-7
參數
700 MHz frequency
長度
7 in.
外傾角
3.8 μm
同心度
2.5 μm
管直徑
5 mm
壁厚
0.43 mm , N51A glass
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
管具有圆底,并包括用于标记样本的喷砂标记点。9 英寸的试管。L 用于制作标准品,并与举报歧管一起使用。经济型和一次性 Wilmad NMR 管最好用于高通量 NMR 谱。(所有经济管均配有盖)
caps included.
法律資訊
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)