主要文件
Z557862
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent storage/dispensing flask, graduated, w/ Sure/Stor inlet
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
round bottom flask
接合处
bottom joint: ST/NS14/20
top joint: ST/NS24/40
无菌性
non-sterile
特点
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
容量
200 mL
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Stor is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)