Merck
Z551643
Chemat dispenser
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.79
描述
air 80-100 psi
特点
CE compliant: no
制造商/商品名称
Chemat
存货情况
not available in EU
宽度 × 高度 × 直径
8 1/4 in. × 9 1/2 in. × 4 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Standard syringe included with dispenser has clear barrel and is 55mL capacity.
Air port: quick-connect
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)