主要文件
Z550779
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 1,000 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
描述
conical
容量
1,000 mL
活塞孔
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)